ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
メーカー/製品名
D121014
浸漬深度
25 mm
詳細
Synthware™ vacuum-jacketed design for enhanced efficiency. When a thermometer is inserted at the top of this apparatus, the bulb and stem act as column packing. The close-coupled condenser and vacuum connection provide an extremely short condensate travel path. This apparatus is compatible with a 25 mm immersion thermometer and a D27 distillation receiver.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)