Merck
Z247820
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation apparatus
Jacketed head
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ネジ付き24/40ジョイント100 mL 二口フラスコおよび50 mL ナスフラスコ
交換部品:
Z174459 - 標準ヘッド
Z247839 - ジャケット付きヘッド
Z174491 - 受けフラスコ、50 mL
Z174483 - 2口フラスコ、 100 mL
Z405531 - 2口フラスコ、 250 mL
Z174475 - ガスインレットアダプター
Z174467 - ガスインレットチューブ
注釈温度計は別売です
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)