Merck
SYNF374200M
Synthware filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
200 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
別名:
Synthware F374200M, filter funnels with fritted disc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F374200M
キャパシティ
200 mL
200 mL
ディスク直径
40 mm
ポアサイズ
10-15 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)