Merck
SYNF973014M
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, porosity: medium
別名:
Synthware F973014M, fritted disc funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F973014M
キャパシティ
60 mL
60 mL
ポアサイズ
10-15 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With two 2 mm glass stopcocks
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)