Merck
Z173185
Sigma-Aldrich
Filter funnel with drip-tip and two glass stopcocks, one on side-arm
capacity 75 mL, male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
ポアサイズ:
25-50 μm porosity
キャパシティ:
75 mL
メーカー/製品名:
Aldrich
ラベル
X
ジョイント
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
メーカー/製品名
Aldrich
キャパシティ
75 mL
ポアサイズ
25-50 μm porosity
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.