Merck
Z254878
Kimax® 遠心管
O.D. × L 29 mm × 123 mm
別名:
45212-50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
物質
borosilicate glass
screw top cap
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Kimble® 45212-50
パラメーター
3550 max. RCF
外径 × L
29 mm × 123 mm
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Kimax®遠沈管は、さまざまな臨床および微生物学的アプリケーションに使用する、中和沈殿物の分離に理想的です。
  • 低抽出性ホウケイ酸ガラスを原料に製造されています。
  • 肉厚のデザインにより高速遠心分離に耐えるものとなっています。
  • マーキングスポットはサンプル識別用にサンドブラストされています。
  • ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)面ゴムライナー付きオートクレーブ可の黒フェノールキャップ付きです。
特徴および利点
• Manufactured from borosilicate glass 3.3 conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class A requirements• KIMAX® tube with a heavy wall to withstand higher speeds in centrifuging• Marking spot is sandblasted• Autoclavable black phenolic caps with PTFE-faced rubber liners are supplied unattached
法的情報
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)