Merck
SYNF973024C
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: coarse
別名:
Synthware F973024C, fritted disc funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F973024C
キャパシティ
60 mL
60 mL
ポアサイズ
40-60 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With two 2 mm glass stopcocks
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)