Merck
SYNF477000
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
1000 mL, Joints: (27)
別名:
Synthware F477000, glass separatory funnel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.51
ジョイント
Joints: (27)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware F477000
キャパシティ
1000 mL
1000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Supplied with a Glass or PTFE stopper
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)