SYNM290004
Synthware™ all-glass vacuum/inert gas manifold with solid high vacuum stopcocks
number of ports, 4, Hose Connections: Front-left-right, Rear-right
別名:
Glass vacuum manifold, High vacuum manifold, Inert gas system, Synthware M290004, vacuum manifold, vacuum unit
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
おすすめの製品
特徴
number of ports 4
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware M290004
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 4 mm double oblique, high vacuum solid glass stopcocks precision ground with corresponding numbers on barrel and plug. Solid glass stopcocks have constant pressure retention devices. Beams are 22 mm O.D. with front-left-right and rear-right 10 mm hose connections. Distance between stopcocks is75 mm center to center.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)