Merck
SYNT140002
Synthware Craig recrystallization tube with glass outer tube and inner plug
capacity 2 mL
別名:
Synthware T140002
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121700
NACRES:
NB.51
物質
colorless tube
glass tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech T140002
キャパシティ
2 mL
詳細
Synthware Craig recrystallization tube is complete with glass outer tube and inner plug.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)