Merck
SYNV141003
Synthware conical bottom reaction vial
3 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
Synthware V141003, reaction tube
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware V141003
キャパシティ
3 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Heavy wall vials have an internal conical bottom and flat bottom.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)