アッセイ
98%
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −141°, c = 1.3 in H2O
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
色
white
mp
190-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CSCN1
InChI
1S/C4H7NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI Key
DZLNHFMRPBPULJ-VKHMYHEASA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T27502-10G:
T27502-VAR:
T27502-BULK:
T27502-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)