Merck
T342254
Sigma-Aldrich
5-(azidomethyl)-2′-deoxyuridine (AmdU)
別名:
5-(azidomethyl)-1-((2R,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, AmdU
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13N5O5
分子量:
283.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム:
solid
フォーム
solid
品質水準
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](N2C(NC(C(CN=[N+]=[N-])=C2)=O)=O)C1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-14-12-2-5-3-15(10(19)13-9(5)18)8-1-6(17)7(4-16)20-8/h3,6-8,16-17H,1-2,4H2,(H,13,18,19)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChI Key
JKSAKMHLWMCADM-XLPZGREQSA-N
アプリケーション
5-(Azidomethyl)-2′-deoxyuridine (AmdU) exhibits good chemical stability and the ability to metabolically label cellular DNA. Following its incorporation into cellular DNA by endogenous enzymes, AmdU can be detected using both copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) and strain-promoted azide-alkyne cycloaddition (SPAAC) reactions.
An Azide-Modified Nucleoside for Metabolic Labeling of DNA
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Metabolic incorporation of bioorthogonal groups into cellular DNA enhances research with synthetic nucleoside addition.