詳細
リボヌクレオシドバナジル錯体はリボヌクレオチド間に形成される安定な錯体です。細胞リボヌクレアーゼ(RN アーゼ)の低分子量阻害剤であり、細胞からの RNA の単離に用いられます。
アプリケーション
リボヌクレオシド-バナジル複合体は、次の用途で使用されています。
- ポリ(U)プルダウンアッセイの前に使用する細胞株溶解バッファーの成分として。
- m6A含有RNAの免疫沈降(IP)の前にヌクレアーゼを阻害するため。
- ヒト網膜スライスのハイブリダイゼーションバッファーの成分として。
リボヌクレオシドバナジル錯体は、細胞溶解と mRNA 精製におけるリボヌクレアーゼ阻害剤として、cDNA 生成における mRNA の保護のため、また DN アーゼIによる DNA 消化における RNA 保護のため、に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
リボヌクレオシド-バナジル複合体(RVC)は、リボソームサブユニット形成を阻害しStaphylococcus aureusおよびEscherichia coliの増殖を抑制することで抗菌機能を示します。また、組織の保存剤としても使用されます。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of ribonucleoside-vanadyl complexes on enzyme-catalyzed reactions central to recombinant deoxyribonucleic acid technology.
Biochemistry, 21(19), 4602-4608 (1982-09-14)
Inhibition of intractable nucleases with ribonucleoside--vanadyl complexes: isolation of messenger ribonucleic acid from resting lymphocytes.
Biochemistry, 18(23), 5143-5149 (1979-11-13)
Enzymology Primer for Recombinant DNA Technology (1996)
Neuroinflammatory processes, A1 astrocyte activation, and protein aggregation in the retina of Alzheimer's Disease patients, possible biomarkers for early diagnosis.
Frontiers in Neuroscience, 13, 925-925 (2019)
SIRT1 functions as a negative regulator of eukaryotic poly (A) RNA transport
Current Biology, 27(15), 2271-2284 (2017)