Merck
W208507
Sigma-Aldrich
イソ吉草酸イソアミル
≥98%, FCC, FG
別名:
Isopentyl 3-methylbutyrate, Isopentyl isovalerate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
172.26
FEMA番号:
2085
EC Number:
欧州評議会番号:
458
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.463
NACRES:
NA.21
官能:
apple; green; fruity; sweet
グレード:
FG
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
不純物
<30% 2-methylbutyl isovalerate
屈折率
n20/D 1.412 (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
密度
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
apple; green; fruity; sweet
SMILES記法
CC(C)CCOC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Isoamyl isovalerate is an apple flavor volatile compound mainly found in apple and banana. It is used as a flavoring agent in chewing gums, candies and baked goods.
アプリケーション
  • Evaluation of PTR-ToF-MS as a tool to track the behavior of hop-derived compounds during the fermentation of beer.: This study discusses the use of isoamyl isovalerate in tracking fermentation processes, impacting flavor development in beer production (Richter et al., 2018).
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W208507-SAMPLE:
W208507-20KG-K:
W208507-1KG:
W208507-9KG:
W208507-1KG-K:
W208507-VAR-K:
W208507-20KG:
W208507-BULK-K:
W208507-SAMPLE-K:
W208507-9KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymic synthesis of isoamyl isovalerate using immobilized lipase from Rhizomucor miehei: a multivariate analysis
Chowdary GV, et al.
Process. Biochem., 36(4), 331-339 (2000)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 278-278 (1971)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Fifth Edition, 278-278 (1971)