About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 184.1021
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
アッセイ
≥99.5%
フォーム
powder
自己発火温度
1061 °F
包装
fiber drum of 5 kg
bp
132-133 °C/10 mmHg
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
溶解性
water: 2.9 g/L at 25 °C
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
微量陽イオン
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤2 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
balsam
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W213128-SAMPLE:
W213128-100G:
W213128-1KG:
W213128-BULK-K:
W213128-5KG-K:
W213128-5KG:
W213128-100G-K:
W213128-VAR:
W213128-VAR-K:
W213128-SAMPLE-K:
W213128-1KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック