Merck
W218804
Sigma-Aldrich
Butyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
別名:
Butyl 2-methylpropanoate, Butyl isobutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCO2(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
144.21
FEMA番号:
2188
EC Number:
欧州評議会番号:
291
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.416
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; banana; green; fruity; sweet
SMILES記法
CCCCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
JSLCOZYBKYHZNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Butyl isobutyrate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent. It is one of the main volatile flavor compounds present in Chardonnay musts.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W218804-9KG-K:
W218804-BULK-K:
W218804-VAR-K:
W218804-1KG:
W218804-5KG:
W218804-9KG:
W218804-1KG-K:4548173967257
W218804-SAMPLE:
W218804-5KG-K:4548173967264
W218804-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 345-346 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 345-346 (1997)
Evaluation of an aroma similar to that of sparkling wine: Sensory and gas chromatography analyses of fermented grape musts
Mamede ME, et al
Food Chemistry, 89(1), 63-68 (2005)