About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
meets purity specifications of JECFA
おすすめの製品
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
4.68 (vs air)
蒸気圧
<1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
密度
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
floral; phenolic
SMILES記法
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W268313-1KG:
W268313-SAMPLE-K:
W268313-5KG:
W268313-BULK-K:
W268313-100G-K:4548173971674
W268313-100G:
W268313-VAR-K:
W268313-SAMPLE:
W268313-1KG-K:4548173971681
W268313-5KG-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック