グレード
FG
Halal
Kosher
natural
品質水準
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
アッセイ
99%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
104-108 °C
溶解性
ethanol: soluble
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
caramel; maple
SMILES記法
O.CC1CCC(=O)C1=O
InChI
1S/C6H8O2.H2O/c1-4-2-3-5(7)6(4)8;/h4H,2-3H2,1H3;1H2
InChI Key
LDLRTLHIDXJSQW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
W270036-SAMPLE-K:
W270036-25KG-K:
W270036-10KG-K:
W270036-1KG-K:
W270036-BULK-K:
W270036-VAR-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)