グレード
FG
Kosher
natural
品質水準
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
環境により配慮した代替製品の特徴
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
屈折率
n20/D 1.579 (lit.)
bp
256 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
密度
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
環境により配慮した代替製品カテゴリ
官能
grape skin; fruity; floral; sweet
SMILES記法
CNc1ccccc1C(=O)OC
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10-8-6-4-3-5-7(8)9(11)12-2/h3-6,10H,1-2H3
InChI Key
GVOWHGSUZUUUDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Effects of Dimethyl Anthranilate-Based Repellents on Behavior, Plumage Condition, Egg Quality, and Performance in Laying Hens.: Investigates the impact of Dimethyl Anthranilate-based repellents on laying hens, focusing on their behavior, plumage condition, egg quality, and overall performance (Terčič et al., 2020).
- A simple method to discriminate Guangchenpi and Chenpi by high-performance thin-layer chromatography and high-performance liquid chromatography based on analysis of dimethyl anthranilate.: Presents a chromatographic method to differentiate between Guangchenpi and Chenpi, emphasizing the role of Dimethyl Anthranilate in this differentiation process (Li et al., 2019).
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
216.7 °F - closed cup
引火点(℃)
102.6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W271810-1KG-K:
W271810-SAMPLE:
W271810-1KG:
W271810-BULK-K:
W271810-25G:
W271810-100G-K:
W271810-100G:
W271810-SAMPLE-K:
W271810-VAR-K:
W271810-25G-K:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)