Merck
W275301
Sigma-Aldrich
イソ吉草酸メチル
≥99%, FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
116.16
FEMA番号:
2753
Beilstein:
1699922
EC Number:
欧州評議会番号:
457
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.462
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥99%
屈折率
n20/D 1.393 (lit.)
bp
114-115 °C (lit.)
密度
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
apple; fruity; sweet
SMILES記法
COC(=O)CC(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-6(7)8-3/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
57.9 °F - closed cup
引火点(℃)
14.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
W275301-1KG-K:4548173972664
W275301-9KG-K:
W275301-9KG:
W275301-4KG-K:4548173972671
W275301-1KG:
W275301-SAMPLE-K:
W275301-SAMPLE:
W275301-BULK-K:
W275301-4KG:
W275301-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)