Merck
W287105
Sigma-Aldrich
Phenethyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
別名:
Benzyl carbinyl isovalerianate, Phenethyl isopentanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2CO2CH2CH2C6H5
CAS番号:
分子量:
206.28
FEMA番号:
2871
EC Number:
欧州評議会番号:
461
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.466
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
密度
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fruity; rose; sweet
SMILES記法
CC(C)CC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-11(2)10-13(14)15-9-8-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3
InChI Key
JIMGVOCOYZFDKB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W287105-25KG:
W287105-1KG-K:4548173973739
W287105-10KG-K:4548173973722
W287105-SAMPLE-K:
W287105-1KG:
W287105-1G:
W287105-BULK:
W287105-BULK-K:
W287105-10KG:
W287105-SAMPLE:
W287105-25KG-K:4548173973746
W287105-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Justyna Aszyk et al.
Journal of chromatography. A, 1547, 86-98 (2018-03-15)
Many flavour compounds that are present in e-liquids for e-cigarettes are responsible for specific tastes and smoking sensations for users. Data concerning content and specific types of flavours is often limited and unknown to users. The aim of the research