Merck
W320501
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate
≥98%, FG
別名:
スルフロールアセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO2S
CAS番号:
分子量:
185.24
FEMA番号:
3205
EC Number:
欧州評議会番号:
11620
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.015
NACRES:
NA.21
官能:
meaty
グレード:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
由来生物:
synthetic
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
bp
117-118 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
meaty
SMILES記法
CC(=O)OCCc1scnc1C
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-6-8(12-5-9-6)3-4-11-7(2)10/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate is one of the key flavor compounds in indocalamus leaf.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W320501-SAMPLE-K:
W320501-1KG:
W320501-100G:
W320501-5KG-K:4548173975948
W320501-1KG-K:4548173975931
W320501-5KG:
W320501-100G-K:4548173975924
W320501-1DRUM-K:
W320501-VAR-K:
W320501-BULK-K:
W320501-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Study on creation of an indocalamus leaf flavor.
Guangyong ZHU & Xiad Z.
Food Sci. Technol. null