グレード
cGMP
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+6
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-NYKRWLDMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
W36691-BULK:
W36691-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)