Merck
W409901
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethyl-1,3-dioxolane
≥98%, FG
別名:
Propylene acetal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O2
CAS番号:
分子量:
102.13
FEMA番号:
4099
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
Flavis 番号:
06.077
NACRES:
NA.21
官能:
grassy; green; fruity
グレード:
FG
Fragrance grade
認証:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
食物アレルゲン:
no known allergens
グレード
FG
Fragrance grade
品質水準
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
アッセイ
≥98%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
grassy; green; fruity
SMILES記法
O1C(OCC1C)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4-3-6-5(2)7-4/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ROSFUFIOLRQOON-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W409901-100G:
W409901-VAR:
W409901-BULK:
W409901-SAMPLE:
W409901-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Europe offers an attractive and diverse marketplace for flavor formulation. Selling flavors in Europe means adherence in all regions to the EU requirements. Some elements of the EU regulation, such as the community list, may seem daunting, let’s clarify by walking through the requirements