Merck
W530462
Sigma-Aldrich
トンカビーンアブソリュート
FG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
NACRES:
NA.21
官能:
coumarin; rich; warm
グレード:
FG
Kosher
由来生物:
Dipteryx odorata
食物アレルゲン:
no known allergens
由来生物
Dipteryx odorata
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
フォーム
semisolid
組成
Coumarin, 20-50%
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
coumarin; rich; warm
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 100 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
W530462-SAMPLE-K:
W530462-BULK-K:
W530462-25G-K:
W530462-VAR-K:
W530462-100G-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)