Merck
Z104329
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
キャパシティ
5-7 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)