Merck
Z113425
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® マイクロpH結合電極、ガラスボディ
BNC Connector, electrode L 55 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
電極長
55 mm
ステム外径
3.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
再充填可能な銀/塩化銀参照半電池用に設計されています。これらの電極では、極めて薄い挿入ステムと小型pH球状部によって最少量のサンプルを測定します。この複合電極は挿入ステムが極めて長いため、7インチ(178mm)の長さのNMRチューブの底にあるサンプルを測定できます。キュベットや実験室の小さなガラス容器内の少量サンプルを測定するための丈夫な汎用プローブ(pH 0~14)。Trizmaバッファーと併用するためのダブルジャンクション電極。
注意:これらの電極は、端部に小さな白色のプラスチック製輸送用キャップを付けて出荷しています。使用前に取り外してください。
温度範囲:
  • (連続使用の場合)-5~100°C
  • (断続的使用の場合)-5~110°C
正しい電極の選び方については 電極選択ガイドをご参照ください。
電極メンテナンスにヒントがあります。
関連事項
Help in selecting the correct electrode can be viewed at Electrode Selection Guide
Hints on Electrode Maintenance
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)