Merck
Z113255
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® 標準Ag/AgCl ダブルジャンクションpH結合電極、ガラスボディ
Standard pin, electrode L 55 mm , with bulb guard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115603
NACRES:
NB.79
電極長
55 mm , with bulb guard
ステム外径
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
pH表示とAg/AgCl基準半電池を1つの電極内で組み合わせることにより、操作が容易になり必要なサンプル量が削減されます。複合ダブルジャンクション電極は最高温度80°CでTris互換であり、タンパク質、金属イオン、スルフィド、または銀や塩化銀と 反応するその他の物質にお勧めします。複合Ag/AgCl電極は、さらに高温用途(100°C)にお勧めします。いずれのタイプにも30インチ(762mm)のリード線が付属します。
温度範囲:
  • 連続使用の場合:-5~100°C
  • 断続的使用の場合:-5~130°C
特徴および利点
Short, narrow stem with bulb guard
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)