物質
colorless
colorless tube
natural tube
polyethylene tube
polyethylene tube
polypropylene connector
polypropylene connector
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
neck thread PUSH FIT
包装
pack of 12
メーカー/製品名
Bel-Art F19960-0000
L
4 in.
コネクター径
6.4 - 9.5 mm
チューブ内径 × 外径
16 mm ( 5/8 in.) × 19 mm ( 3/4 in.)
チューブ直径
16 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Scienceware乾燥管は不透明ですが、乾燥剤の確認に用いる場合には、観察しやすいよう色を変更できます。粉砕耐性のポリエチレン製で、ポリプロピレン製チューブコネクターが付いています。
コネクターは長さ7/8インチで、内径1/4~3/8インチのチューブに適合します。
各チューブ2ヶ所にチューブコネクターが付いています。
コネクターは長さ7/8インチで、内径1/4~3/8インチのチューブに適合します。
各チューブ2ヶ所にチューブコネクターが付いています。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)