Merck
Z120693
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
plastic mesh housing, capacity 665 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
wide-mouth
ジョイント
Joints neck (70)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
665 mL
内部深度×全体高
19.5 cm × 24.1 cm
内部直径
7.0 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)