Merck
Z137316
Ace pressure filter/drying funnel
capacity 350 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
NACRES:
NB.43
ポアサイズ:
70-100 μm porosity
キャパシティ:
350 mL
ディスク直径:
80 mm
メーカー/製品名:
Ace Glass 719050
詳細
joint I.D. 40 mm
メーカー/製品名
Ace Glass 719050
キャパシティ
350 mL
ディスク直径
80 mm
ポアサイズ
70-100 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップ、漏斗本体、およびFETFE® O-リングを備えています。不活性ガスを用いて空気に反応しやすい化合物の乾燥に使用したり、シンプルな圧力フィルター漏斗として使用したりします。キャップと本体の間のO-リングジョイントは内容物に簡単に届くように広い口になっています。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
付属品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)