Merck
Z422886
Sigma-Aldrich
Aldrich® pressure filter/drying funnel
capacity 140 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.24
物質
glass
メーカー/製品名
Aldrich
キャパシティ
140 mL
ディスク直径
65 mm
フィッティング
GL 45 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Useful for drying air-sensitive compounds with inert gas or as a pressure filter funnel. The threaded top connection provides a wide opening for easy access to contents and provides a positive connection without the use of expensive pinch clamps. Funnels are heavy wall throughout with a coarse fritted disc. Supplied complete with fritted funnel and top inlet assembly.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)