Merck
Z156515
Sigma-Aldrich
ピンチクランプ、SJジョイント用
joint: SJ 28/12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
物質
stainless steel
ジョイント
joint: SJ28/12
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)