Merck
Z162930
Zipper-top poly bag
size 2 1/2 in. × 3 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
物質
clear low-density polyethylene
サイズ
2 1/2 in. × 3 in.
厚さ
4 mil
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ダブルトラックジッパー付きで透明。食品接触に関するFDAおよびUSDA規格に合致しています。このバッグの上部には、便利に懸けるための穴が開いています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4