Merck
Z162965
Zipper-top poly bag
size 5 in. × 8 in.
別名:
Ziplock Storage Bag, Zippered Storage Bag
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
物質
clear low-density polyethylene
認証
suitable for EPA OTM-45
サイズ
5 in. × 8 in.
厚さ
4 mil
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ダブルトラックジッパー付きで透明。食品接触に関するFDAおよびUSDA規格に合致しています。このバッグの上部には、便利に懸けるための穴が開いています。
アプリケーション
The zipper-top poly bag has been used to store marine sediment samples.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rachel L Coppock et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 230, 829-837 (2017-07-25)
Microplastics (plastic particles, 0.1 μm-5 mm in size) are widespread marine pollutants, accumulating in benthic sediments and shorelines the world over. To gain a clearer understanding of microplastic availability to marine life, and the risks they pose to the health
関連コンテンツ
FAS、すなわち「永遠の化学物質」は環境中に残留し続け、ヒトの健康にリスクをもたらします。PFAS分析に携わる研究者、規制当局、PFAS定量用のメルクの環境モニタリングツールをご覧ください。
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.