物質
stainless steel
メーカー/製品名
Bel-Art H367290025
L
25 cm
スプーン端サイズ
1.8 mL , small
5.0 mL , large
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック