Merck
Z180742
ACE gas-collecting tube
capacity 250 mL, stopcock for #3, 10 mm O.D. capillary tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Ace Glass 740150
キャパシティ
250 mL
フィッティング
stopcock for #3
詳細
250 mL, #3 stopcock, 10 mm O.D. capillary tubing for connecting to rubber or plastic tubing. 1:5-taper PTFE stopcock at either end and syringe sampling port can be plugged with septum. Septum not included.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)