Merck
Z186740
ガスバッグ
capacity, 1 gal
別名:
gas collection bag, gas collection vessel, gas sampling equipment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.51
特徴
capacity 1 gal
包装
pack of 1 ea
詳細
厚手の天然ゴム製のガスバッグは、大量のガスサンプルの採取および保管に適しています。一般に、Z186767などのPVC製ストップコックとともに使用されます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
ACE gas-collecting tube capacity 250 mL, stopcock for #3, 10 mm O.D. capillary tubing
Z180742
ACE gas-collecting tube
ガス膨張バッグ capacity ~242 mL
Z186732
ガス膨張バッグ
PVC stopcock L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
Z186759
PVC stopcock
PVC stopcock L 70 mm, bore 5 mm, connections O.D. 13 mm
Z186767
PVC stopcock
Gas-collecting bulb polypropylene valve, capacity 75 cc, diam. 53 mm
Z186775
Gas-collecting bulb