Merck
Z186759
PVC stopcock
L 60 mm, bore 4 mm, connections O.D. 6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.51
包装
pack of 1 ea
L
60 mm
4 mm
接続外径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PVC stopcock for use with for 6 mm (1/4") tubing.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)