Merck
22163-U
Supelco
ガスサンプリング用真空採取瓶
size 500 mL, PTFE stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
物質
PTFE stopcock
品質水準
テクニック
whole air sampling: suitable
サイズ
500 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
気体サンプルの捕集と輸送を行ない、プラグタイプのセプタムを介して一定量を取り出すためのガラス容器です。輸送時や現場で使用時の損傷を防ぐため、焼きなまし処理を行なっています。PTFEまたは高真空ガラス製二方コックも販売しています。1本のガラスチュ-ブには、ハ-フホ-ル付きシリンダ-型Thermogreenセプタム1個が付属しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)