Merck
Z193291
Supelco
Sigma-Aldrich® TLCプレート
silica gel matrix, L × W 20 cm × 20 cm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
eCl@ss:
32110504
物質
aluminum support
silica gel matrix
特徴
binder Polymeric
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × W
20 cm × 20 cm
層厚
200 μm
粒径
25 μm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
吸着法、分配法、イオン交換法に用いる薄層クロマトグラフィー(TLC)です。6種類の媒質選択肢とガラス、ポリエステル、アルミニウムの裏層があります。 シグマ アルドリッチTLCプレートのシリカベース吸着層には、高分子結合剤が混合されています。高純度シリカゲルプレートには、石膏/高分子結合剤が混合されています。
  • シリカゲル-弱~強極性分離、ポアサイズ60Å
  • 高純度シリカゲル-酸洗浄、アフラトキシン分離用
  • セルロース-分配クロマトグラフィー用、(SigmaCell Type 100 Cellulose)
  • セルロースPEI-弱陰イオン(アミノ酸、ペプチド)分離用PEIプレートは、わずかに黄色に変色する場合があり、これは分離に影響します。 黄変を最小限に抑えるため、蒸留水であらかじめ展開しておいて下さい。
  • キラルシリカ-リガンド交換による光学活性異性体の分離、ポアサイズ60Å
アプリケーション
  • バイオ亜鉛酸化物ベースの超撥水膜を用いた環境にやさしい油水分離:亜鉛酸化物を用いた環境にやさしい油水分離法の開発について考察し、水処理技術への応用例を示し、その持続可能性に焦点を当てています(Beagan et al., 2024)。
  • レタスの成長促進とクロムの吸収低減:酸化亜鉛と鉄ナノ粒子の併用による植物の成長促進と、汚染土壌における重金属の吸収抑制効果を研究し、環境科学および農業科学におけるその重要性を強調しています(Sameer et al., 2024)。
  • ナノ粒子の安定性と毒性低減のための金属酸化物の表面修飾:酸化亜鉛の表面修飾がナノ粒子の安定性と潜在的な毒性に及ぼす影響を調査し、バイオテクノロジーと材料科学におけるより安全なナノ粒子の応用に関する洞察を提供しています(Monem et al., 2024)。
  • ガス検知のための先進材料の開発:酸化亜鉛ナノロッドにおける欠陥エンジニアリングの応用を検証し、メタンガス検知能力を向上させ、環境モニタリング用の高性能センサー開発における材料′の潜在能力を示しています(Li et al., 2024)。
法的情報
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)