Merck
Z219746
Sigma-Aldrich
単球型ボールチューブ
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20, w/drip-tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS14/20
キャパシティ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Arranged horizontally outside of Kugelrohr oven, the ball-tubes cool and collect distillate with minimal loss of material.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)