Merck
Z222380
Metal standard taper clip
joint size, 24
別名:
Metal clip, Taper clip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122413
NACRES:
NB.35
詳細
ニッケルめっきが施されたばね鋼のジョイントクリップで、強度が高く、プラスチックタイプのDelrin®よりも熱やひびに強い性質があります。圧力下で最大392°F(200°C)の温度までコニカルジョイントをしっかり保持します。ガラス器具にひっかき傷が付きません。
法的情報
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)