Merck
Z231983
Duran® beakers
capacity 400 mL, Tall form
別名:
211164101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
特徴
graduations
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
H × 外径
130 mm × 70 mm
キャパシティ
400 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With spout. Meets ISO 3819 and DIN 12331 standards.
その他情報
Browse all glass beakers
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)