Merck
Z245402
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 400 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
特徴
subdivision 20 mL
包装
pkg of 100 ea
H × 外径
108 mm × 85 mm
キャパシティ
400 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
その他情報
Browse all plastic beakers
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)