Merck
Z232408
Duran® Buchner funnel
capacity 125 mL
別名:
213412807
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
詳細
use paper diam. 55 mm
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
125 mL
プレートD
60 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)