Merck
Z232432
Duran® Buchner funnel
capacity 1,000 mL
別名:
213415401
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
詳細
use paper diam. 110 mm
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
1,000 mL
プレートD
120 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)