Merck
Z238694
PTFE製スターラーシャフト
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cowie 005.550.1
L
500 mm
シャフト直径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)