Merck
Z247200
Coors porcelain crucible cover
cap size A, I.D. 34 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122200
NACRES:
NB.43
キャップサイズ
A
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Coorstek 66122
内径
34 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Coors porcelain crucible cover is glazed all over except for the rim.
特徴および利点
  • Ensures great resistance to thermal-shock
  • Durable
  • Rigid
  • Sustained refractory qualities
その他情報
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)